4-Bromisochinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15951.06 A15951.14 A15951.22
A15951.06EA 105 CHF
A15951.06 A15951.14 A15951.22
4-Bromisochinolin ≥98%
4-Bromoisoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 1532-97-4 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 114431 MDL No.: MFCD00006904
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Melting Pt: 39…43 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006904
CAS-Nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8