4-Bromisochinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
107090010
107090100
ACRO107090010EA
28.2
CHF
ACRO107090010
ACRO107090100
4-Bromisochinolin 98%
4-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Melting Pt: 39…43 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006904 CAS-Nummer: 1532-97-4 EINECS: 216-244-8 UN: 2811 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 43 °C |
GC | ≥97.5 % |