5-Methoxy-1-indanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L11165.03
L11165.06
L11165.03EA
63.1
CHF
L11165.03
L11165.06
5-Methoxy-1-indanon ≥98%
5-Methoxy-1-indanon
Purity: 98%
CAS No.: 5111-70-6
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 1282137
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Siedepunkt: 145…150 °C (0.2 mmHg) Melting Pt: 108…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003789 CAS-Nummer: 5111-70-6 EINECS: 225-838-6 |