2-Brom-1-indanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-1-hydroxyindane
A13511.18 A13511.09
A13511.18EA 204 CHF
A13511.18 A13511.09
2-Brom-1-indanol ≥99%
2-Brom-1-indanol
Purity: 99% CAS No.: 5400-80-6 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2046877
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 128…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003798
CAS-Nummer: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6