Tellurdioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12356.0025 1.12356.0010
1.12356.0025EA 140 CHF
1.12356.0025 1.12356.0010
Tellurdioxid, Sigma-Aldrich®
Tellurdioxid
Formel: O₂Te
Siedepunkt: 1245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 773 °C
Dichte: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011263
CAS-Nummer: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2