Selen(IV)oxid 99.8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
200000100
200001000
200005000
200000025
ACRO200000100EA
43.5
CHF
ACRO200000100
ACRO200001000
ACRO200005000
ACRO200000025
Selen(IV)oxid 99.8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Selen(IV)oxid
Formel:
SeO₂ MW: 110.96 g/mol Melting Pt: 315 °C (Subl.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003562 CAS-Nummer: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,08508 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Assay | 70 to 71.5 % Se |
Total trace metal impurities | ≤0.2 % |
Arsenic (As) | ≤20 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤5 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Mercury (Hg) | ≤5 ppm |
Nickel (Ni) | ≤10 ppm |
Tellurium (Te) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % |