Phosphorpentasulfid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: di-Phosphorus pentasulphide
MQ200
8.21024.0100 8.21024.1000 8.21024.2500
8.21024.0100EA 51.3 CHF
8.21024.0100 8.21024.1000 8.21024.2500
Phosphorpentasulfid zS, Sigma-Aldrich®
Phosphorpentasulfid
Formel: P₂S₅
MW: 222.28 g/mol
Siedepunkt: 513
Melting Pt: 284…287 °C
Dichte: 2.08 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011441
CAS-Nummer: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3 (4.1) II
Merck Index: 12,07511
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 284 - 287 °C
Molar Mass 222.28 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Boiling Point 513 - 515 °C (1013 hPa)
Density 2.08 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 142 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material