Phosphorylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
8.22339.0250EA 87 CHF
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
Phosphorylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phosphorylchlorid
Formel: POCl₃
MW: 153,33 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1 °C
Dichte: 1.645 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011443
CAS-Nummer: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,07506