Phosphor(V)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22340.0100
8.22340.0500
8.22340.1000
8.22340.9025
8.22340.0100EA
55.7
CHF
8.22340.0100
8.22340.0500
8.22340.1000
8.22340.9025
Phosphor(V)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phosphor(V)chlorid
Formel:
Cl₅P Melting Pt: ∼148 °C Dichte: 3.6 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011439 CAS-Nummer: 10026-13-8 EINECS: 233-060-3 UN: 1806 ADR: 8,II Merck Index: 12,07508 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble,(decomposition) |
Melting Point | 148 °C |
Molar Mass | 208.24 g/mol |
Boiling Point | 167 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 0.016 hPa (20 °C) |
Density | 2.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) acidic |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |