Antimon(III)chlorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Antimontrichlorid
21470.186EA 122 CHF
21470.186
Antimon(III)chlorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Siedepunkt: 223,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 73 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in ethanol Max. 0.02 %
Insolubility in HCl 10 N Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 30 ppm