Antimon(III)chlorid, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Antimontrichlorid
21468.235EA
0
CHF
21468.235
Antimon(III)chlorid, GPR RECTAPUR®
Antimon(III)chlorid
Formel:
SbCl₃ MW: 228,12 g/mol Siedepunkt: 223,5 °C (1013 hPa) Melting Pt: 73 °C Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011212 CAS-Nummer: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8,II Merck Index: 13,00713 |