Antimon(III)chlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Antimony trichloride
A11944.0E A11944.22 A11944.36
A11944.0EEA 677 CHF
A11944.0E A11944.22 A11944.36
Antimon(III)chlorid ≥99%
Antimony (III) chloride
Purity: 99+% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: SbCl3 Formula Weight: 228.11 Odour: Pungent Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Formel: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Siedepunkt: 223.5 °C
Melting Pt: 73.4 °C
Dichte: 3.14
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 14,707