Antimon(III)chlorid ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Antimony trichloride
401370050 401371000 401375000 401370025
ACRO401370050EA 36.6 CHF
ACRO401370050 ACRO401371000 ACRO401375000 ACRO401370025
Antimon(III)chlorid ACS
Antimony (III) chloride
Formel: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 73 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Semitransparent colorless Adhering crystals (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)