Phosphor(V)bromid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Phosphorus pentabromide
B22481.14
B22481.22
B22481.36
B22481.14EA
160
CHF
B22481.14
B22481.22
B22481.36
Phosphor(V)bromid 95%
Phosphor(V)bromid
Purity: 95%
CAS No.: 7789-69-7
Molecular Formula: PBr5
Formula Weight: 430.50
Odour: Acrid
Melting Point: ca 105° dec.
Boiling Point: 105-107° dec.
Beilstein Reference: 3903332
Merck Reference: 14,7350
UN No.: 2691
MDL No.: MFCD00011437
Formel:
PBr₅ MW: 430,49 g/mol Siedepunkt: 105…107 °C (dec.) Melting Pt: ∼ 105 °C (dec.) Dichte: 3.61 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011437 CAS-Nummer: 7789-69-7 EINECS: 232-186-6 UN: 2691 ADR: 8,II Merck Index: 14,7350 |