Zinnselenid 99,999 Metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
18781.06 18781.14
18781.06EA 235 CHF
18781.06 18781.14
Zinnselenid 99,999 Metals basis
Zinnselenid
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-06-6 Molecular Formula: SnSe Formula Weight: 197.65 Physical Form: 3-12mm Pieces Melting Point: 861° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00054049
Formel: SeSn
MW: 197.67 g/mol
Melting Pt: 861
Dichte: 6.18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054049
CAS-Nummer: 1315-06-6
EINECS: 215-257-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8789