Schwefelkohlenstoff ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02214.1000EA 328 CHF
1.02214.1000
Schwefelkohlenstoff ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –111,6 °C
Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,01821
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point -111.6 °C
Molar Mass 76.13 g/mol
Boiling Point 46.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 398 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Explosion Limit 1 - 60 %(V)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 95 °C
Evaporation number 1.8