Kieselgel, Porengröße: 60 Å
Lieferant: Roth Carl
P091.1 P091.2 P091.3
ROTHP091.1EA 52.7 CHF
ROTHP091.1 ROTHP091.2 ROTHP091.3
Kieselgel, Porengröße: 60 Å
Silica gel
Formel: SiO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4