Kieselgel, Porengröße: 60 Å
Lieferant: Roth Carl
P090.1 P090.2 P090.3
ROTHP090.1EA 52.7 CHF
ROTHP090.1 ROTHP090.2 ROTHP090.3
Kieselgel, Porengröße: 60 Å
Silica gel
Formel: SiO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4