Kieselgel, Porengröße: 60 Å
Lieferant: Roth Carl
0712.1 0712.2
ROTH0712.1EA 48.6 CHF
ROTH0712.1 ROTH0712.2
Kieselgel, Porengröße: 60 Å
Silica gel
Formel: SiO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4