Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.075-0.2 mm (70-200 mesh)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
42723.A1EA 418 CHF
42723.A1 42723.30 42723.18 42723.A7
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.075-0.2 mm (70-200 mesh)
Silica gel
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Melting Pt: 1710 °C
Dichte: 2,4
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4