Kieselgel, Porengröße: 60 Å 60-200 µm, ultrarein für Säulenchromatographie
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO360060010EA
112
CHF
ACRO360060010
ACRO360062500
ACRO360060300
ACRO360060050
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 60-200 µm, ultrarein für Säulenchromatographie
Silica gel
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤5 % (< 60 µm) |
Particle size | ≤5 % (> 200 µm) |
Specific surface area | 470 to 530 m²/g |
Pore volume | 0.70 to 0.85 ml/g |
Pore diameter | 58 to 68 A |
pH | 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) |
Volatile matter | 2 to 6 % (160°C) |