Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.060-0.200 mm Chromatography
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
240370010 240370050 240370300
240370010.EA 134 CHF
240370010. 240370050. 240370300.
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.060-0.200 mm Chromatography
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)