Kieselgel
Lieferant: Roth Carl
T858.1 T858.2
ROTHT858.1EA 61.8 CHF
ROTHT858.1 ROTHT858.2
Kieselgel
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1710 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16