Kieselgel
Lieferant: Roth Carl
9376.1 9376.2
ROTH9376.1EA 54.6 CHF
ROTH9376.1 ROTH9376.2
Kieselgel
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16