Kieselgel, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01907.1000 1.01907.5000
1.01907.1000EA 130 CHF
1.01907.1000 1.01907.5000
Kieselgel, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1710 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16