Kieselgel, Porengröße: 40 Å 0.060-0.200 mm Chromatography
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
241660010
241660050
ACRO241660010EA
112
CHF
ACRO241660010
ACRO241660050
Kieselgel, Porengröße: 40 Å 0.060-0.200 mm Chromatography
Silica gel
Formel:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Melting Pt: 1710 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤10 % (Oversize) |
Specific surface area | ≥500 m²/g |
pH | 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water) |
Residual water | 2 to 4 % (160°C) |