Kieselgel, Porengröße: 90 Å 0.035-0.070 mm Chromatography
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
241650010 241652500 241650000
ACRO241650010EA 104 CHF
ACRO241650010 ACRO241652500 241650000.
Kieselgel, Porengröße: 90 Å 0.035-0.070 mm Chromatography
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % oversized particles
Bulk density 385 to 440 g/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % w/w suspension)
Residual water 2 to 4 % (160°C)