Zinn(IV)chlorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Stannic chloride, Tin tetrachloride
197510010 197510100 197511000 197510025
ACRO197510010EA 319 CHF
ACRO197510010 ACRO197510100 ACRO197511000 ACRO197510025
Zinn(IV)chlorid, wasserfrei 99%
Zinn(IV)chlorid
Formel: Cl₄Sn
Siedepunkt: 114 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 2.22 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Free chlorine ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤40 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm