Zinn(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Stannous chloride, Tin dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18150.0100 8.18150.0500
8.18150.0100EA 48.9 CHF
8.18150.0100 8.18150.0500
Zinn(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)chlorid
Formel: SnCl₂
MW: 189,62 g/mol
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 246 °C
Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,08861
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C
Molar Mass 189.62 g/mol
Boiling Point 623 °C (1013 hPa)
Density 3.95 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)