Tetrachlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Silicon tetrachloride, Silicon (IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07706.0100 8.07706.1000
8.07706.0100EA 67.1 CHF
8.07706.0100 8.07706.1000
Tetrachlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorsilan
Formel: Cl₄Si
Siedepunkt: 57.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011229
CAS-Nummer: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08644
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 169.90 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 260 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (5 g/l, H2O)
Synonyms Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
Hill Formula Cl4Si
Chemical Formula SiCl4