Germanium(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: TetrachlorgermanGermaniumtetrachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04079.0025EA 513 CHF
8.04079.9999 8.04079.0025
Germanium(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ge
MW: 214,42 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011029
CAS-Nummer: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 12,04418
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) Hydrolysis,(decomposition)
Melting Point -49.5 °C
Molar Mass 214.4 g/mol
Boiling Point 83.1 °C
Vapor Pressure 101 hPa
Density 1.88 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)