Germanium(IV)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: TetrachlorgermanGermaniumtetrachlorid
ACRO197150050EA 91.9 CHF
ACRO197150050 ACRO197151000 ACRO197150250
Germanium(IV)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Germanium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ge
MW: 214,42 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –49,5 °C
Dichte: 1,84 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011029
CAS-Nummer: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 2922
ADR: 8,I
Merck Index: 12,04418
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %