ortho-Borsäure ≥99,5%, kristallisiert, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: BorsäureBorhydroxid
33601.261EA 86.9 CHF
33601.261
ortho-Borsäure ≥99,5%, kristallisiert, Gen-Apex für die Molekularbiologie
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Transmittance (230 nm) (0,1 mol/l) Min. 99 %
Transmittance (260 nm) (0,1 mol/l) Min. 95 %
Transmittance (280 nm) (0,1 mol/l) Min. 97 %
Transmittance (320 nm) (0.1 mol/l) Min. 99 %
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022