ortho-Borsäure
Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS
|
Gefahr
|
1115.0250
1115.1000
1115.5000
GRBU1115.0250EA
0
CHF
GRBU1115.0250
GRBU1115.1000
GRBU1115.5000
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Melting Pt: 160 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |