ortho-Borsäure
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
EMR100000 EMR100001 EMR100005 EMR100500
EURLEMR100000EA 0 CHF
EURLEMR100000 EURLEMR100001 EURLEMR100005 EURLEMR100500
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM