ortho-Borsäure, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Borhydroxid Borsäure
0501.1000EA 69.4 CHF
0501.1000
ortho-Borsäure, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 15 ppm
Identification passes test
Loss on Drying max. 0.5 %
Organic Matter passes test
pH 3.8 - 4.8
Solubility in Alcohol passes test
Sulfates (as SO4) max. 450 ppm