Indium(III)chlorid, wasserfrei 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
L18758.06 L18758.14
L18758.06EA 115 CHF
L18758.06 L18758.14
Indium(III)chlorid, wasserfrei 98+%
Indium(III)chlorid
Purity: 98+% CAS No.: 10025-82-8 Molecular Formula: InCl3 Formula Weight: 221.18 Odour: Odourless Melting Point: 586° Boiling Point: 800° Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Formel: Cl₃In
MW: 221,18 g/mol
Siedepunkt: 800 °C
Melting Pt: 586 °C
Dichte: 3.460
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011058
CAS-Nummer: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4958