Indium(III)chlorid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 106 CHF
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Indium(III)chlorid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Indium(III)chlorid
Formel: Cl₃In
MW: 221,18 g/mol
Siedepunkt: 800 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 586 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011058
CAS-Nummer: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %