Ammoniumfluorid 40% in wässriger Lösung
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
40292-5LEA
158.5
CHF
40292-5L
Ammoniumfluorid 40% in wässriger Lösung
Ammonium fluoride
Formel:
NH₄F MW: 37,04 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011423 CAS-Nummer: 12125-01-8 EINECS: 235-185-9 UN: 3287 ADR: 6.1,III |