Malachitgrün-Oxalat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumoxalat
ROTH5895.2EA 26.65 CHF
ROTH5895.2
Malachitgrün-Oxalat
Malachitgrün-Oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MW: 927,02 g/mol
Melting Pt: ∼159 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/29/2297529.jpg