Methylendiphosphonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41124.0001EA 167 CHF
8.41124.0001
Methylendiphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Methylenediphosphonic acid
Formel: CH₆O₆P₂
MW: 176 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002139
CAS-Nummer: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 200 - 205 °C
Molar Mass 176 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR