5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20534.0005
8.20534.0250
8.20534.0005EA
115
CHF
8.20534.0005
8.20534.0250
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5,5-Diphenylhydantoin
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O₂ MW: 252,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005264 CAS-Nummer: 57-41-0 EINECS: 200-328-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.032 g/l (22 °C) (experimental) |
Melting Point | 292 - 295 °C |
Molar Mass | 252.27 g/mol |
Bulk Density | 400 - 450 kg/m3 |
Ignition Point | 550 °C |