N-tert-Butylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18660.0005 8.18660.0250
8.18660.0005EA 46.8 CHF
8.18660.0005 8.18660.0250
N-tert-Butylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008798
CAS-Nummer: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -30 - -25 °C
Molar Mass 163.26 g/mol
Boiling Point 218 - 220 °C
Vapor Pressure 0.07 hPa (53 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C, 589 nm)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable