N,N-Dimethylallylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: N-Allyldimethylamine, 1-Dimethylamino-2-propene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
8.18197.0025EA 205 CHF
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
N,N-Dimethylallylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylallylamin
Formel: C₅H₁₁N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038234
CAS-Nummer: 2155-94-4
EINECS: 218-458-7
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 85.14 g/mol
Boiling Point 62 - 64 °C
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.3998 (20 °C, 589 nm)
Density 0.730 g/cm3 (20 °C)