Triethylenglycoldimethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08249.0250EA 41.6 CHF
8.08249.0250 8.08249.9999
Triethylenglycoldimethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycoldimethylether
Formel: C₈H₁₈O₄
MW: 178,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008504
CAS-Nummer: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Boiling Point 210 - 230 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4233 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 195 °C