Polyphosphorsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07471.0100 8.07471.0500 8.07471.2500 8.07471.9025
8.07471.0100EA 58.8 CHF
8.07471.0100 8.07471.0500 8.07471.2500 8.07471.9025
Polyphosphorsäure, Sigma-Aldrich®
Polyphosphoric acid
Formel: H(PO₃H)nOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084480
CAS-Nummer: 8017-16-1
EINECS: 232-417-0
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point -20 °C
Boiling Point 530 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 2.06 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic,Hydrolysis
Synonyms PPA
Hill Formula HO[P(OH)(O)O](n)H