Palladium 10% auf Aktivkohle Hydrierkatalysator (oxidierte Form), zur Synthese, nicht reduziert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07104.0010 8.07104.0005
8.07104.0010EA 300 CHF
8.07104.0010 8.07104.0005
Palladium 10% auf Aktivkohle Hydrierkatalysator (oxidierte Form), zur Synthese, nicht reduziert, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 460 °C
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable