Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Salzsäure Aluminiumsalz
21031.293EA 72.3 CHF
21031.293
Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99%, GPR RECTAPUR®
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 180…181 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm