Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat ≥97,0% stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyms:
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate(Chunks or pellets), Hydroxymethanesulphinic acid sodium salt dihydrate, Formaldehyde sodium sulphoxylate dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate hydrate, Rongalite dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate dihydrate
Stabilization:
Stabilisiert mit Natriumcarbonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06455.0100
8.06455.1000
8.06455.5000
8.06455.9050
8.06455.9025
8.06455.0100EA
35.8
CHF
8.06455.0100
8.06455.1000
8.06455.5000
8.06455.9050
8.06455.9025
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat ≥97,0% stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process
Formel:
CH₃NaO₃S·2H₂O MW: 154.12 g/mol Melting Pt: 63 °C Dichte: 1.8 g/cm3 (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150598 CAS-Nummer: 6035-47-8 EINECS: 205-739-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric, calc. as dihydrate) | ≥ 97.0 % |
Iron (Fe) | ≤ 0.003 % |
Identity (IR) | passes test |