Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Imidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04511.0100 8.04511.0500
8.04511.0100EA 36.3 CHF
8.04511.0100 8.04511.0500
Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Hydantoin
Formel: C₃H₄N₂O₂
MW: 100,08 g/mol
MDL Number: MFCD00005259
CAS-Nummer: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 219 - 222 °C
Molar Mass 100.08 g/mol
Synonyms 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
Hill Formula C3H4N2O2